Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amprenavir
Codice prodotto. 17271166 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17271166 100 mg 100mg
17261166 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17271166 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 466981000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 161814-49-9 | C25H35N3O6S, C25H35N3O6S | 505.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 161814-49-9
Formula molecolare C25H35N3O6S
Specifica
Materiale o nome chimico Amprenavir
Quantità 100 mg
Peso formulazione 505.63