Learn More
Amprolium hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458526
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16458526 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16458526 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0937A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
MedChemExpress Amprolium hydrochloride is a coccidiostat used in poultry, is a thiamine analogue and blocks the thiamine transporter of Eimeria species by blocking thiamine uptake it prevents carbohydrate synthesis.
Amprolium hydrochloride is a coccidiostat used in poultry, is a thiamine analogue and blocks the thiamine transporter of Eimeria species by blocking thiamine uptake it prevents carbohydrate synthesis.
Specifica
Materiale o nome chimico Amprolium hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 137-88-2
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H20Cl2N4
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 200 mg/mL (634.44 mM)
SMILES CC1=CC=CC=[N+]1CC2=CN=C(CCC)N=C2N.[Cl-].Cl
Molecular Weight (g/mol) 315.24
Peso formulazione 315.24
Percent Purity 99.11%
Grado Research
Research purposes only