Learn More
Amprolium Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30133491
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133491 10 g 10g
17913125 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133491 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA61853010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137-88-2
Formula molecolare C14 H19 N4 . Cl . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 315.24
Sinonimo 2-Picolinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-, chloride, monohydrochloride (8CI), Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methyl-, chloride, monohydrochloride (9CI), 1-(4-Amino-2-n-propyl-5-pyrimidinylmethyl)-2-picolinium chloride hydrochloride, 1-(4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinylmethyl)-2-methylpyridinium chloride hydrochloride, Amdon, Amprol, Amprol 25, Amprolium hydrochloride, Mepyrium, Thiacoccid, Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methyl-, chloride, hydrochloride (1:1:1)
IUPAC Name 5-[(2-methylpyridin-1-ium-1-yl)methyl]-2-propylpyrimidin-4-amine;chloride;hydrochloride
SMILES Cl.[Cl-].CCCc1ncc(C[n+]2ccccc2C)c(N)n1
Specifica
Materiale o nome chimico Amprolium hydrochloride
Nomi componenti o analita Amprolium hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C14H19N4.2ClH/c1-3-6-13-16-9-12(14(15)17-13)10-18-8-5-4-7-11(18)2;;/h4-5,7-9H,3,6,10H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantità 10 g
Peso formulazione 314.1065