Learn More
Labconco™ Ampule Pod, 1/4 in. ID tubing: Freeze-Drying Ampule Accessory
Codice prodotto. 17496883 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale):
3.8 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) Dimensione della confezione
17496883 3.8 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17496883 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7205100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00€
    696.58€ / pezzi 1
    Risparmia 158.42€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-01-2027
Connects up to 15 ampules to a single valve port on a freeze dryer.
Ampule Pod, 1/4 in. ID
  • Allows for simultaneous freeze drying of up to 15 ampules
  • Polypropylene base has (15) 1/4 in. ID tubing ports each with silicone tubing for attachment of ampules
  • Includes 15 plugs, 2 each clamps and 1 straight stainless steel adapter
  • Adapter attaches to a single valve port on freeze dryer
  • Ampules not included
Specifica
Tipo Ampule Adapter
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) FreeZone™ Freeze Dryers
Include Base with 15 tubing ports, 15 plugs, 2 clamps, and 1 straight stainless steel adapter
Diametro (sistema imperiale) 3.8 in.
Altezza (sistema imperiale) 7.5 in.
Altezza (sistema metrico) 19.05 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 24.6 cm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 2.5 lb.
Peso (sistema imperiale) 1.5 lb.