Learn More
Labconco™ Ampule Pod, 1/4 in. ID tubing: Freeze-Drying Ampule Accessory
Product Code. 17496883 Shop All Labconco Corporation Products
Change view
Click to view available options
Diameter (English):
3.8 in.
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (English) Unit Size
17496883 3.8 in. Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17496883 missing translation for 'mfr' Labconco™ missing translation for 'supplierNo' 7205100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00€
    696.58€ / pezzi 1
    Risparmia 158.42€
    18% Sconto
 Restricted Item
Spedizione stimata: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Connects up to 15 ampules to a single valve port on a freeze dryer.
Ampule Pod, 1/4 in. ID
  • Allows for simultaneous freeze drying of up to 15 ampules
  • Polypropylene base has (15) 1/4 in. ID tubing ports each with silicone tubing for attachment of ampules
  • Includes 15 plugs, 2 each clamps and 1 straight stainless steel adapter
  • Adapter attaches to a single valve port on freeze dryer
  • Ampules not included
Spezifikation
Type Ampule Adapter
Material Polypropylene
For Use With (Equipment) FreeZone™ Freeze Dryers
Includes Base with 15 tubing ports, 15 plugs, 2 clamps, and 1 straight stainless steel adapter
Diameter (English) 3.8 in.
Height (English) 7.5 in.
Height (Metric) 19.05 cm
Length (English) 9.7 in.
Length (Metric) 24.6 cm
Shipping Weight (English) 2.5 lb.
Weight (English) 1.5 lb.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.