Learn More
Labconco™ Ampules
Codice prodotto. 15103065 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
5 mL
10 mL
Descrizione:
Pre-scored, flat-bottom
Straight-sided
Dimensione della confezione:
100 fiale
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Descrizione Dimensione della confezione
15103065 1 mL Straight-sided 100 fiale
10024084 5 mL Pre-scored, flat-bottom pezzi 100
10084314 1 mL Pre-scored, flat-bottom pezzi 100
10359744 10 mL Pre-scored, flat-bottom pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15103065 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7572710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    970.00€
    704.54€ / pezzi 100
    Risparmia 265.46€
    27% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-03-2027
Labconco Ampules are fabricated of highest quality borosilicate glass for strength and durability.
  • Constructed of high quality borosilicate glass for strength and durability
  • Supplied in packages of 100
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 mL
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Ampule
Descrizione Straight-sided