Learn More
Ampyrone, MedChemExpress
Descrizione
Ampyrone is a reagent for glucose determination in the presence of peroxidase and phenol.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ampyrone |
| CAS | 83-07-8 |
| Colore | Deep Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C11H13N3O |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 4-Aminoantipyrine |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 50 mg/mL (246.01 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (246.01 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N(C2=CC=CC=C2)N(C)C(C)=C1N |
| Molecular Weight (g/mol) | 203.24 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only