Learn More
Amrinone, TRC
Codice prodotto. 30343574
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343574 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30343574 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA635000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Amrinone
CAS 60719-84-8
Formula molecolare C10 H9 N3 O
Quantità 100 mg
Sinonimo [3,4'-Bipyridin]-6(1H)-one, 5-amino-, 5-Amino[3,4'-bipyridin]-6(1H)-one, 3-Amino-5-(4-pyridinyl)-1,2-dihydro-2-pyridone, 5-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-[3,4'-bipyridine], AWD 08-250, Amrinone, Cartonic, Cordemcura, Inamrinone, Vesistol, Win 40680, Wincoram
InChI Formula InChI=1S/C10H9N3O/c11-9-5-8(6-13-10(9)14)7-1-3-12-4-2-7/h1-6H,11H2,(H,13,14)
SMILES NC1=CC(=CNC1=O)c2ccncc2
IUPAC Name 3-amino-5-pyridin-4-yl-1H-pyridin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 187.2
Peso formulazione 187.0746