Learn More
Amsacrine hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Amsacrine hydrochloride (m-AMSA hydrochloride
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Amsacrine hydrochloride |
| CAS | 54301-15-4 |
| Colore | Orange |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C21H20ClN3O3S |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | m-AMSA hydrochloride acridinyl anisidide hydrochloride |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 62.5 mg/mL (145.38 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CS(=O)(NC1=CC=C(NC2=C(C=CC=C3)C3=NC4=CC=CC=C42)C(OC)=C1)=O.[H]Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 429.92 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only