Learn More
Amtolmetin, TRC
Codice prodotto. 30339543
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30339543 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30339543 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA63535510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Amtolmetin
CAS 87344-05-6
Formula molecolare C17H18N2O4
Quantità 10 mg
Sinonimo N-[2-[1-Methyl-5-(4-methylbenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]acetyl]glycine, N-[[1-Methyl-5-(4-methylbenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]acetyl]glycine, MED 5, McN 4366, Tolmetin Glycine Amide
InChI Formula InChI=1S/C17H18N2O4/c1-11-3-5-12(6-4-11)17(23)14-8-7-13(19(14)2)9-15(20)18-10-16(21)22/h3-8H,9-10H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22)
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(CC(=O)NCC(=O)O)n2C
IUPAC Name 2-[[2-[1-methyl-5-(4-methylbenzoyl)pyrrol-2-yl]acetyl]amino]acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 314.34
Peso formulazione 314.1267