Learn More
Amylmetacresol, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Amylmetacresol |
| CAS | 1300-94-3 |
| Nomi componenti o analita | Amylmetacresol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H18 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Amylmetacresol, 5-Methyl-2-pentylphenol |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H18O/c1-3-4-5-6-11-8-7-10(2)9-12(11)13/h7-9,13H,3-6H2,1-2H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CCCCCc1ccc(C)cc1O |
| Vedi altri risultati |