Learn More
Interscience™ Anabac Deodorizing Capsules
Descrizione
- Capsule dissolves during an autoclaving destruction cycle
- Capsule melts completely without leaving residue
- Eliminates unpleasant odors that can emerge from the autoclave
Specifica
Specifica
| Product Type | Autoclave Capsule |
| Color-coded | Yes |
| Forma | Capsules |
| Materiale maniglia | Plastica |
| Tipo di maniglia | Cap |
| Scent | Apple |
| Sterilità | Sterile |
| Aspetto | Clear Amber |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Green, White |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Pastilles déodorant autoclave
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-tert-butylcyclohexyl acetate, 2,6-dimethyl-7-octen-2-ol, cishex-3-en-1-ol, 2-propenyl hexanonate,