Learn More
Anacetrapib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491227
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491227 50 mg 50mg
16467717 5 mg 5mg
16444988 10 mg 10mg
16405756 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16491227 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12090
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress Anacetrapib is a potent CETP inhibitor, with IC50s of 7.9±2.5 nM and 11.8±1.9 nM for rhCETP and C13S CETP mutant, respectively.
Anacetrapib is a potent CETP inhibitor, with IC50s of 7.9±2.5 nM and 11.8±1.9 nM for rhCETP and C13S CETP mutant, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Anacetrapib
CAS 875446-37-0
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C30H25F10NO3
Quantità 50 mg
Sinonimo MK-0859
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (156.86 mM)
SMILES O=C1O[C@@H]([C@@H](N1CC2=CC(C(F)(F)F)=CC=C2C3=CC(C(C)C)=C(C=C3OC)F)C)C4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4
Molecular Weight (g/mol) 637.51
Peso formulazione 637.51
Percent Purity 98.57%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only