Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Anaerobic 2.5 L Rectangular Jar Complete
Codice prodotto. 15444113
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15444113 Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15444113 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore AB0025A
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Anaerobic 2.5 Litre Rectangular Jar Complete Stackable
Anaerobic 2.5 Litre Rectangular Jar Complete Stackable holds up to 12x 90mm plates or 21 x 55mm plates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rectangular Jar
Quantità Each