Learn More
Fisherbrand™ Analog MultiTube Vortexer
Codice prodotto. 15549004 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Dimensione della confezione
15549004 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15549004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2145.00€
    1649.80€ / pezzi 1
    Risparmia 495.20€
    23% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Mix up to 50 samples at once.
Vortexing action is created by holding the top tray of the vessel securely in place while the bottom tray moves freely in a defined, 3.6mm eccentric orbit.
  • Powerful permanent, continuous-duty motor delivers quiet, rattle-free mixing
  • Top plate adjusts along two stainless-steel posts; removable for easy sample access
  • Rugged corrosion-resistant, stainless-steel base
  • Suction-cup feet dampen motion and prevent sliding
  • Orbit: 3.6mm
  • Speed range: 1200-2400rpm
  • Automatic timer (0 to 60 sec. for simple repeat procedures)
  • 5 year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 3.6 mm
Intervallo di velocità 1200 to 2500 rpm
Tensione 230 V
Amperaggio 0.4 A
Product Type Multi-Tube Vortexer
Altezza (sistema imperiale) 16 in.
Altezza (sistema metrico) 40.6 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 24.1 cm
Larghezza (sistema imperiale) 15 in.
Larghezza (sistema metrico) 38.1 cm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 42 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 19 kg
Include 50-place Foam rack, one tray pad set, 92 in. detachable three-wire cord and plug
N. di posizioni 50