Learn More
Grant Instruments™ SBB Aqua Plus analogico con coperchio
Codice prodotto. 11466437
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
12 l
18 l
26 l
Dimensioni (P x L x A):
215 x 385 x 270 mm
390 x 385 x 270 mm
570 x 385 x 270 mm
570 x 385 x 300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (P x L x A) Dimensione della confezione
11466437 26 l 570 x 385 x 300 mm Pezzo
11446437 12 l 390 x 385 x 270 mm Pezzo
11456437 18 l 570 x 385 x 270 mm Pezzo
11436437 5 L 215 x 385 x 270 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11466437 Fornitore Grant Instruments™ N. del fornitore SBB AQUA 26 PLUS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1780.00€
    1660.37€ / pezzi 1
    Risparmia 119.63€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Provides steady and continuous 100°C operation. Grant Instruments™ Analog SSB Aqua Plus Boiling Bath will not boil violently, spit, or produce excessive steam.
  • Adjustable energy regulator provides steady boiling
  • Constant level device maintains liquid level
  • Fixed thermal cut-out - independent safety feature
  • Simple, intuitive controls - quick and easy to set temperature
  • Robust and reliable design to withstand everyday wear and tear
  • Choice of sizes to suit individual applications
  • Non-drip polycarbonate lid included as standard
  • 3 year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 26 l
Gamma di temperatura 100°C
Capacità di riscaldamento 2000 w (230V), 1350 w (120V)
Warranty 3 anni
Dimensioni (P x L x A) 570 x 385 x 300 mm
Tensione 230 V