Learn More
Fisherbrand™ Analog Vortex Mixer
Codice prodotto. 15786959 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di velocità:
300 to 2500 rpm
Tensione:
230 V
Amperaggio:
0.6 A
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di velocità Tensione Amperaggio Dimensione della confezione
15786959 300 to 2500 rpm 230 V 0.6 A Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15786959
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00€
    206.77€ / pezzi 1
    Risparmia 94.23€
    31% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Includes both cup head and 3 in. head with cover. Units are supplied with a 72in. (183cm), 3-wire cord and plug (230V units are supplied with Euro type plug and UK and CH adapters).
Variable speed, analog control that allows low rpm start-up for gentle shaking or high-speed mixing for vigorous vortexing of samples.
The variable speed, analog control allows you to achieve low rpm start-up for gentle shaking or high-speed mixing for vigorous vortexing of your samples.
Variable speed, analog control that allows low rpm start-up for gentle shaking or high-speed mixing for vigorous vortexing of samples.
  • Used for flasks, beakers, tubes and microwell plates
  • Touch mode mixer with three-way power switch
  • Orbit: 4.9mm
  • Speed knob: Variable 1 to 10 dial marks
  • Variable speed: 300 to 3200rpm
  • L x W x H: 20.2 x 12.1 x 12.7cm (8 x 4.75 x 5in.)
  • Maximum speed will vary depending on accessory used
  • 5 year warranty
Warranty
5 year limited warranty on parts and labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 4.9 mm
Intervallo di velocità 300 to 2500 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 0.6 A, 135 W
Tensione 230 V
Wattage 135 W
Amperaggio 0.6 A
Product Type Vortex Mixer
Certificazione/Conformità CE, TUV
Tipo di spina US, EU Plug, UK CH adapters
Dimensioni (L x P x A) 7.97 x 4.75 x 5 in. (20.2 x 12.1 x 12.7 cm)
Altezza (sistema imperiale) 5 in.
Altezza (sistema metrico) 12.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 20.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.1 cm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 10 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 4.5 kg
Peso (sistema imperiale) 10 lb.
Peso (sistema metrico) 4.5 kg
Tipo di unità di controllo Analog, 3-way Power Switch
Modello Analog Vortex Mixer
Include Includes both cup head and 3 in. head with cover. Units are supplied with a 72in. (183cm), 3-wire cord and plug (230V units are supplied with Euro type plug and UK and CH adapters).
Modalità operative Touch
Garanzia e offerta di assistenza 5 Years