Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| 3-Hydroxycarbofuran | 16655-82-6 | 100μg/mL |
| Aldicarb | 116-06-3 | 100μg/mL |
| Aldicarb sulfoxide | 1646-87-3 | 100μg/mL |
| Aldoxycarb | 1646-88-4 | 100μg/mL |
| Baygon (Propoxur) | 114-26-1 | 100μg/mL |
| Carbaryl | 63-25-2 | 100μg/mL |
| Carbofuran | 1563-66-2 | 100μg/mL |
| Methiocarb | 2032-65-7 | 100μg/mL |
| Methomyl | 16752-77-5 | 100μg/mL |
| Oxamyl | 23135-22-0 | 100μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Analyte Mix A |
| Nota nome | USEPA Method 531.1 |
| Imballaggio | 2mL amber prescored glass ampule |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metodi | For US EPA Methods 531, 531.1 |
| Tecnica | AA, ICP |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Quantità | 1 mL |
Sicurezza e movimentazione
- Analyte Mix A
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile
Product intended for laboratory use only