Learn More
Kern Sohn Bilancia analitica ABS
Codice prodotto. 17371513
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
82 g
120 g
220 g
320 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
17371513 220 g Pezzo
17361513 120 g Pezzo
17381513 320 g Pezzo
17391513 82 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17371513 Fornitore Kern Sohn N. del fornitore ABS 2204N
Analytical balances with high-quality, single-cell weighing.
  • Programma di calibrazione CAL per registrare la precisione con un peso di calibrazione esterno, pesi di calibrazione esterni con un costo aggiuntivo , vedi Pesi di calibrazione
  • Supporto dosaggio: Modalità ad alta stabilità e altre impostazioni di filtro selezionabili
  • Comoda per la composizione di miscele/la documentazione con funzione tara/stampa combinata. Inoltre i componenti della miscela vengono numerati automaticamente e stampati con il rispettivo numero/valore di peso
  • Output automatico di dati su stampante/PC con peso stabile
  • Codice d'identificazione a 4 cifre, liberamente, programmabile, viene stampato nel protocollo d‘aggiustamento
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
Specifica
Capacità 220 g
Leggibilità 0.1 mg
Linearità 0.3 mg
Ripetibilità 0.2 mg
Requisiti elettrici Universal Mains Adapter