Learn More
OHAUS™ Analytical Balance - PR Series
Codice prodotto. 16640324 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
PR124M
PR224M
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
16640324 PR124M Pezzo
16650324 PR224M Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16640324 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30524384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1625.00€
    1199.84€ / pezzi 1
    Risparmia 425.16€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Designed for Routine Weighing Applications in Your Workplace
  • The PR is equipped with 3 essential weighing modes, RS-232 connectivity for data transfer and storage, and internal calibration (in select models), making it ideal for routine weighing applications.
  • Equipped with an easy-to-read, bright backlit display and a simple user interface, the PR is incredibly easy to operate, with almost no training required.
  • The PR's small footprint saves desktop space while providing a large weighing surface. The PR is durably constructed, and features a stainless steel pan to withstand day-to-day use in the workplace.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione InCal™ - semi automatico
Punti di calibrazione User-selectable span calibration points
Tipo di collegamento RS232 (one port included)
Descrizione User-selectable environmental filters and brightness settings, auto-tare, auto-dim, user-selectable span calibration points, software lockout and reset menu, user-selectable communication settings and data print options, user-definable project and user IDs, software overload/underload indicator, stability indicator
Tipo di display LCD retroilluminato
Leggibilità 0.0001 g
Intervallo di umidità 80% RH
Linearità 0.0002 g
Modello PR124M
Ripetibilità 0.0001 g
Tempo di stabilizzazione 3.000 sec.
Modalità di pesatura Milligram, Gram, Carat
Dimensioni (L x P x A) 317 x 201 x 303 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 12.50 in.
Lunghezza (sistema metrico) 317.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 7.90 in.
Larghezza (sistema metrico) 201.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 11.90 in.
Altezza (sistema metrico) 303.000 mm
Profondità (sistema imperiale) 12.50 in.
Profondità (sistema metrico) 317.00 mm
Peso (sistema imperiale) 10.000 lb.
Peso (sistema metrico) 4.500 kg
Requisiti elettrici AC Adapter (Included)