Learn More
IKA™ Frantoio a coltelli
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13450607 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
A 10 Basic
A 11 Basic
Capacità (sistema metrico):
50 ml
80 ml
Durezza:
5 Mohs
6 Mohs
Dimensioni (L x P x A):
85 x 85 x 240 mm
145 x 130 x 250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Capacità (sistema metrico) Durezza Dimensioni (L x P x A) unitSize
13450607 A 10 Basic 50 ml 5 Mohs 145 x 130 x 250 mm Pezzo
10479412 A 11 Basic 80 ml 6 Mohs 85 x 85 x 240 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13450607 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0004020700
Reliable Agri Testing Solutions
Usa il codice promozionale 28024
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Grinds hard, brittle, soft and fibrous materials. IKA™ Analytical Batch Mill allows samples to be embrittled directly in the grinding chamber, tough, oily and aqueous samples can also be ground. Available models include the newly redesigned A 10 Basic and the A 11 Basic.
Per frantumare materiali duri, fragili, morbidi e fibrosi I campioni possono essere sgretolati direttamente nella camera di frantumazione, possibilità di frantumare campioni duri, oleosi e acquosi.
A 10 Basic: Mulino a carica discontinua riprogettato per frantumare materiali duri, fragili, morbidi e fibrosi per volumi fino a 50ml. Lo sviluppo del mulino è incentrato sulla sicurezza. Il mulino si avvia solo con coperchio chiuso e può essere aperto solo quando non in funzione. Maggiore sicurezza dell'utente grazie alla funzione di arresto rapido.
  • Timer digitale
  • Visualizzazione del tempo di frantumazione
  • Funzione di intervallo
  • Motore senza spazzole per lunga durata e basso livello di rumorosità Collegamenti per raffreddamento integrati
  • Visualizzazione dei codici di errore
  • Gestione semplice mediante tastierini
  • Battitore/lama facilmente scambiabili, per numerose applicazioni
  • Riduzione della camera di frantumazione per campioni di piccole dimensioni e lama in acciaio inossidabile A 10.1 incluse nella consegna
  • Attacco a baionetta per coperchio, per bloccaggi sicuri e semplici
A 11 Basic: Consente due procedure di frantumazione diverse: Frantumazione a impatto di materiali duri, fragili o non elastici, con battitore in acciaio inossidabile di alta qualità, fino a una durezza Mohs di 6. Il macinatore polverizza materiali morbidi e fibrosi mediante una lama (da ordinare separatamente).
  • I materiali umidi e viscosi possono essere polverizzati aggiungendo acqua
  • Camera di frantumazione in Tefcel (PTFE, rinforzato con fibra di vetro) con ingresso in acciaio inossidabile (1.4571), volume utile 80ml (incl. nella consegna). Per sgretolamento di materiali con azoto liquido nella camera di frantumazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Mulino analitico a carica discontinua
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Certificazione/Conformità DIN EN 60529 IP 41
Dimensioni (L x P x A) 145 x 130 x 250 mm
Requisiti elettrici 100/220 V, 50/60 Hz, 300 W
Durezza 5 Mohs
Altezza (sistema metrico) 250 mm
Hertz 50/60 Hz
Materiale Acciaio inox
Modello A 10 Basic
Dimensione particelle 6 mm
Tensione 220/240 V
Watt 300 W
Peso (sistema metrico) 2.9 kg
Larghezza (sistema metrico) 130 mm