Learn More
Fisherbrand™ Bilance analitiche
Codice prodotto. 15907500 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
62 g
120 g
220 g
Calibrazione:
Esterna
Internal
Interno
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Calibrazione Dimensione della confezione
15907500 120 g Internal Pezzo
15987490 62 g Interno Pezzo
15977490 62 g Esterna Pezzo
15997490 120 g Esterna Pezzo
15927500 220 g Interno Pezzo
15917500 220 g Esterna Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15907500
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Featuring RS232 connectivity for easy communication, a backlit display and a simple interface for uncomplicated operation, these balances are perfectly designed for your workplace.
  • Ampia schermatura con sportelli laterali e superiore scorrevoli
  • Standard RS-232 connectivity for easy data transfer
  • Piattaforma in acciaio inox
  • Due piedini regolabili che consentono all'utente di regolare il bilanciamento
  • Indicatore di livello frontale: nessuna necessità di guardare sul retro della bilancia durante la messa in piano
  • Design intelligente e struttura robusta - ingombro ridotto che consente di risparmiare spazio sul banco e di offrire al contempo una superficie di pesatura estesa
  • Progettata per un funzionamento semplice con display e interfaccia intuitivi
  • Anello di sicurezza per il blocco della calibrazione nella parte posteriore della bilancia
  • Le modalità di pesatura includono la pesatura, il conteggio parti e la pesatura delle percentuali
  • Include adattatore CA
  • Certificazioni: FCC, CE
  • Due anni di garanzia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Internal
Certificazione/Conformità GLP con conformità stampante opzionale
Tipo di collegamento RS232
Capacità 120 g
Tipo di display LCD retroilluminato
Leggibilità 0.0001 g
Include Adattatore CA
Linearità 0.0002 g
Peso campione min. 200 mg
Modello FAS124
Ripetibilità 0.0001 g
Tempo di stabilizzazione 4 sec.
Tipo Bilancia analitica
Warranty 2 Years
Modalità di pesatura Weighing, Parts Counting, Percent Weighing
Dimensioni (P x L x A) 317 x 201 x 303 mm
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 90 mm
Requisiti elettrici 100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA
Amperaggio 0.5 A
Frequenza 50/60 Hz