Learn More
Fisherbrand™ Bilance analitiche
Codice prodotto. 15977490 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
62 g
120 g
220 g
Calibrazione:
Esterna
Internal
Interno
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Calibrazione Dimensione della confezione
15977490 62 g Esterna Pezzo
15987490 62 g Interno Pezzo
15907500 120 g Internal Pezzo
15997490 120 g Esterna Pezzo
15927500 220 g Interno Pezzo
15917500 220 g Esterna Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15977490
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Featuring RS232 connectivity for easy communication, a backlit display and a simple interface for uncomplicated operation, these balances are perfectly designed for your workplace.
  • Ampia schermatura con sportelli laterali e superiore scorrevoli
  • Standard RS-232 connectivity for easy data transfer
  • Piattaforma in acciaio inox
  • Due piedini regolabili che consentono all'utente di regolare il bilanciamento
  • Indicatore di livello frontale: nessuna necessità di guardare sul retro della bilancia durante la messa in piano
  • Design intelligente e struttura robusta - ingombro ridotto che consente di risparmiare spazio sul banco e di offrire al contempo una superficie di pesatura estesa
  • Progettata per un funzionamento semplice con display e interfaccia intuitivi
  • Anello di sicurezza per il blocco della calibrazione nella parte posteriore della bilancia
  • Le modalità di pesatura includono la pesatura, il conteggio parti e la pesatura delle percentuali
  • Include adattatore CA
  • Certificazioni: FCC, CE
  • Due anni di garanzia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Esterna
Certificazione/Conformità GLP con conformità stampante opzionale
Tipo di collegamento RS232
Capacità 62 g
Tipo di display LCD retroilluminato
Leggibilità 0.0001 g
Include Adattatore CA
Linearità 0.0002 g
Peso campione min. 200 mg
Modello FAS64/E
Ripetibilità 0.0001 g
Tempo di stabilizzazione 4 sec.
Tipo Bilancia analitica
Warranty 2 Years
Modalità di pesatura Weighing, Parts Counting, Percent Weighing
Dimensioni (P x L x A) 317 x 201 x 303 mm
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 90 mm
Requisiti elettrici 100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA
Amperaggio 0.5 A
Frequenza 50/60 Hz