Learn More
Anamorelin Dihydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Anamorelin |
| CAS | 249921-19-5 |
| Formula molecolare | C31 H42 N6 O3 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | 3-Piperidinecarboxylic acid, 1-[(2R)-2-[(2-amino-2-methyl-1-oxopropyl)amino]-3-(1H-indol-3-yl)-1-oxopropyl]-3-(phenylmethyl)-, 1,2,2-trimethylhydrazide, (3R)-, 3-Piperidinecarboxylic acid, 1-(2-methylalanyl-D-tryptophyl)-3-(phenylmethyl)-, trimethylhydrazide, (3R)- (9CI), Anamorelin, RC 1291 |
| InChI Formula | InChI=1S/C31H42N6O3/c1-30(2,32)28(39)34-26(18-23-20-33-25-15-10-9-14-24(23)25)27(38)37-17-11-16-31(21-37,29(40)36(5)35(3)4)19-22-12-7-6-8-13-22/h6-10,12-15,20,26,33H,11,16-19,21,32H2,1-5H3,(H,34,39)/t26-,31-/m1/s1 |
| SMILES | CN(C)N(C)C(=O)[C@@]1(Cc2ccccc2)CCCN(C1)C(=O)[C@@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)C(C)(C)N |
| IUPAC Name | 2-amino-N-[(2R)-1-[(3R)-3-benzyl-3-[dimethylamino(methyl)carbamoyl]piperidin-1-yl]-3-(1H-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl]-2-methylpropanamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 546.7 |
| Peso formulazione | 546.3318 |