Learn More
Anamorelin hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16468747
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16468747 5 mg 5mg
16446148 10 mg 10mg
16426536 100 mg 100mg
16422287 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16468747 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14734A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
MedChemExpress Anamorelin (RC-1291) hydrochloride is a potent ghrelin receptor agonist with EC50 value of 0.74 nM in the FLIPR assay.
Anamorelin (RC-1291) hydrochloride is a potent ghrelin receptor agonist with EC50 value of 0.74 nM in the FLIPR assay.
Specifica
Materiale o nome chimico Anamorelin hydrochloride
CAS 861998-00-7
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C31H43ClN6O3
Quantità 5 mg
Sinonimo RC-1291 hydrochloride ONO-7643 hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 28 mg/mL (48.01 mM)
SMILES [H][C@](CC1=CNC2=CC=CC=C21)(NC(C(C)(C)N)=O)C(N3CCC[C@@](C(N(C)N(C)C)=O)(CC4=CC=CC=C4)C3)=O.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 583.16
Peso formulazione 583.16
Percent Purity 99.92%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only