Learn More
Anamorelin Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30137153
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137153 1 g 1g
30134739 250 mg 250mg
30007555 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137153 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6372251G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 861998-00-7
Sinonimo (3R)-1-(2-Methylalanyl-D-tryptophyl)-3-(phenylmethyl)-3-piperidinecarboxylic Acid Trimethylhydrazide Monohydrochloride∣RC 1291 HCl∣RC 1291 Hydrochloride
Specifica
Formato Neat
Peso molecolare 583.2
Quantità 1 g
Shipping Condition Room Temperature