Learn More
Anamorelin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16471746
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
500mg
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16471746 500 mg 500mg
16461136 200 mg -
16458747 5 mg -
16436148 10 mg 10mg
16416536 100 mg 100mg
16412287 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16471746 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14734
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Anamorelin (RC-1291) is a potent ghrelin receptor agonist with EC50 value of 0.74 nM in the FLIPR assay.
Anamorelin (RC-1291) is a potent ghrelin receptor agonist with EC50 value of 0.74 nM in the FLIPR assay.
Specifica
Materiale o nome chimico Anamorelin
CAS 249921-19-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C31H42N6O3
Quantità 500 mg
Sinonimo RC-1291 ONO-7643
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (182.92 mM)
SMILES [H][C@](CC1=CNC2=CC=CC=C21)(NC(C(C)(C)N)=O)C(N3CCC[C@@](C(N(C)N(C)C)=O)(CC4=CC=CC=C4)C3)=O
Molecular Weight (g/mol) 546.7
Peso formulazione 546.7
Percent Purity 99.86%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only