Learn More
Anastrozole Monoamide, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Anastrozole Monoamide |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H21N5O/c1-16(2,9-18)13-5-12(8-22-11-20-10-21-22)6-14(7-13)17(3,4)15(19)23/h5-7,10-11H,8H2,1-4H3,(H2,19,23) |
| Peso formulazione | 311.1746 |