Learn More
Abeba™ Anatom 32125 Shoes
Codice prodotto. 15649984
Cambia vista
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Dimensione della confezione:
1 paio
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15649984 46 1 paio
15649974 36 1 paio
15659974 37 1 paio
15669974 38 1 paio
15679974 39 1 paio
15689974 40 1 paio
15699974 41 1 paio
15609984 42 1 paio
15619984 43 1 paio
15629984 44 1 paio
15639984 45 1 paio
15659984 47 1 paio
15669984 48 1 paio
15679984 49 1 paio
15689984 50 1 paio
15699984 51 1 paio
15609994 52 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Codice prodotto. 15649984 Fornitore Abeba™ N. del fornitore 32125/46
Spedizione stimata: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Resperation absorbing special lining with silver ions. Steel toe-cap.
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
  • Microfiber black
  • Steel toe cap
  • Shock absorbant PU midsole
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3582)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap non-foldable, adjustable
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area adjustable, with elastic band
  • velcro fastening
  • Suitable for heel and foot lift
  • Suitable for hygienically demanding areas
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
Colore Black
Materiale Microfiber
Size 46
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Polyurethane
Stile 32125
Materiale dello zoccolo Steel