Learn More
Abeba™ Anatom 32130 Shoes
Codice prodotto. 15280925
Cambia vista
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Dimensione della confezione:
1 paio
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
15280925 36 1 paio
15630355 37 1 paio
15200935 38 1 paio
15650355 39 1 paio
15660355 40 1 paio
15230935 41 1 paio
15680355 42 1 paio
15690355 43 1 paio
15260935 44 1 paio
15610365 45 1 paio
15620365 46 1 paio
15290935 47 1 paio
15640365 48 1 paio
15200945 48 1 paio
15210945 49 1 paio
15220945 50 1 paio
15607678 51 1 paio
15617678 52 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Codice prodotto. 15280925 Fornitore Abeba™ N. del fornitore 32130/36
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Resperation absorbing special lining with silver ions. Steel toe-cap.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Microfiber
  • White
  • Steel toe cap
  • Shock absorbant PU midsole
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3580)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area adjustable, with elastic band
  • velcro fastening
  • Suitable for heel and foot lift
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Colore White
Materiale Microfiber
Size 36
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Polyurethane
Stile 32130
Materiale dello zoccolo Steel