Learn More
Abeba™ Anatom 32136 Shoes
Resperation absorbing special lining with silver ions. Steel toe-cap.
112.38€
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Colore Black
Materiale Microfiber
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Polyurethane
Visualizza altre specifiche
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15699337
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
32136/36
36
112.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15609347
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
32136/37
37
112.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15619347
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
32136/38
38
112.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15629347
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
32136/39
39
112.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15639347
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
32136/40
40
112.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15649347
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
32136/41
41
112.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15659347
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
32136/42
42
112.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15669347
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
32136/43
43
112.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15679347
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
32136/44
44
112.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15689347
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
32136/45
45
112.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15699347
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
32136/46
46
112.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15609357
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
32136/47
47
112.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15619357
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
32136/48
48
112.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Microfiber black
  • Steel toe cap
  • Shock absorbant PU midsole
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3580)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with lacing
  • Suitable for heel and foot lift
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Microfiber
Polyurethane
Steel
Black
Slip-resistant
32136