Learn More
Abeba™ Anatom 32171 Shoes
Resperation absorbing special lining with silver ions. Steel toe-cap.
Marca:  Abeba™ 32171/40
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.30000kg
Codice prodotto. 15619437
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Microfiber black
  • Steel toe cap
  • Shock absorbant PU midsole
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3580)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with lacing
  • Reflective material
  • Suitable for hygienically demanding areas
  • Suitable for heel and foot lift
  • Scratch-resistant coating in heel and toe area
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Microfiber
Slip-resistant
32171
Black
40
Polyurethane
Steel