Learn More
IKA™ R 1330 Anchor Stirrer
Codice prodotto. 10485061 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro ventola (sistema metrico):
45 mm
Diametro (sistema metrico) albero:
8 mm
Lunghezza (sistema metrico):
350 mm
Speed:
1000 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro ventola (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) albero Lunghezza (sistema metrico) Speed Dimensione della confezione
10485061 45 mm 8 mm 350 mm 1000 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10485061 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0002022300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.00€
    474.00€ / pezzi 1
    Risparmia 71.00€
    13% Sconto
In stock
Overhead, anchor-shaped stirrer element is ideally suited for medium to highly viscous fluids.
  • Tangential flow
  • High shearing rate at edges
  • Minimum deposits on the vessel wall
  • Use at low speeds
  • Use for polymer reactions, even distribution of high mineral contents in liquids
  • Ideal for medium to highly viscous fluids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione R 1330
Diametro ventola (sistema imperiale) 1.8 in.
Diametro (sistema imperiale) albero 0.3 in.
Diametro ventola (sistema metrico) 45 mm
Diametro (sistema metrico) albero 8 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 13.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 350 mm
Speed 1000 rpm
Tipo Anchor Impeller