Learn More
Sperian™ Anchorage Sling
Codice prodotto. 12624993
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1.5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12624993 1.5 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12624993 Fornitore Sperian™ N. del fornitore 1008364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.96€
    15.47€ / pezzi 1
    Risparmia 12.49€
    44% Sconto
Spedizione stimata: 04-02-2027
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001 / 2000
Dimensioni (L x P) 1.5 m x 25 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) To use with a personal fall arrester for low level work
Peso (sistema metrico) 0.185kg
Larghezza (sistema metrico) 25 mm
Lunghezza (sistema metrico) 1.5 m
Product Type Anchorage Sling