Learn More
Ancitabine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482489
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
200mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16482489 1 g 1g
16411486 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16482489 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0093
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Ancitabine (hydrochloride) is an important antileukemia drugs.
Ancitabine (hydrochloride) is an important antileukemia drugs.
Specifica
Materiale o nome chimico Ancitabine hydrochloride
CAS 10212-25-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H12ClN3O4
Quantità 1 g
Sinonimo Cyclocytidine hydrochloride Cyclo-CMP hydrochloride Cyclo-C
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 50 mg/mL (191.09 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (95.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@](O2)([H])[C@@](N(C2=N3)C=CC3=N)([H])O1.[H]Cl JjbwQ0byOjHpJ4gXWRYObRsaR41DaP==
Molecular Weight (g/mol) 261.66
Peso formulazione 261.66
Percent Purity 98.97%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only