missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Androgen R/NR3C4 Antibody (523339) [Janelia Fluor™ 585], R&D Systems™

Codice prodotto. 30171447 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30171447 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30171447 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB5876JF585
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

Androgen R/NR3C4 Monoclonal antibody specifically detects Androgen R/NR3C4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Androgen R/NR3C4
Applicazioni Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Classificazione Monoclonal
Clone 523339
Coniugato Janelia Fluor 585
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene AIS, androgen receptor, DHTRTFM, Dihydrotestosterone receptorHYSP1, HUMARA, NR3C4KD, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4, SMAX1SBMA, spinal and bulbar muscular atrophy
Specie ospite Mouse
Immunogeno E. coli-derived recombinant human Androgen R/NR3C4, Thr660-Gln919, Accession # P10275
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Breast Cancer, Cancer, Cellular Markers, Phospho Specific
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 367
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG2b
Linea di prodotti Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.