missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Androstanolone, Mikromol™
Description
Androstanolone
Spécification
Spécification
| Materiale o nome chimico | 5a-Dihydrotestosterone (DHT) |
| CAS | 521-18-6 |
| Nomi componenti o analita | 5a-Dihydrotestosterone (DHT) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C19 H30 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Androstanolone, 17beta-Hydroxy-5alpha-androstan-3-one, Stanolone, Testosterone Imp. F (EP), 5alpha-Dihydrotestosterone, Androstan-3-one, 17-hydroxy-, (5alpha,17beta)-, 5alpha-Androstan-3-one, 17beta-hydroxy- (8CI), (5alpha,17beta)-17-Hydroxyandrostan-3-one, (+)-Androstan-17beta-ol-3-one, 17beta-Hydroxy-3-androstanone, 17beta-Hydroxy-5alpha-androstane-3-one, 4,5alpha-Dihydrotestosterone, 4-Dihydrotestosterone, 5-DHT, 5alpha,17beta-Hydroxyandrostan-3-one, 5alpha-Androstan-17beta-ol-3-one, 5alpha-Androstanolone, Anaboleen, Anabolex, Andractim, Androlone, Androstan-17beta-ol-3-one, Cristerona MB, DHT, Dihydrotestosterone, LG 152, NSC 10972, Neodrol, Stanaprol, Testosterone Impurity F |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC Name | (5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?