Learn More
Androsterone, 97%
Codice prodotto. 10601545 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10601545 1 g Bottiglia in vetro 1g
10402021 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10601545 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 204190010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 53-41-8 | C19H30O2 | 290.447 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53-41-8
Formula molecolare C19H30O2
Molecular Weight (g/mol) 290.447
InChI Key QGXBDMJGAMFCBF-HLUDHZFRSA-N
Sinonimo androsterone, androkinine, androtine, 5alpha-androsterone, 3alpha-hydroxy-5alpha-androstan-17-one, atromide ici, 3-epihydroxyetioallocholan-17-one, 3alpha-hydroxyetioallocholan-17-one, 5alpha-androstane-3alpha-ol-17-one, cis-androsterone
PubChem CID 5879
ChEBI CHEBI:16032
IUPAC Name (3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
SMILES CC12CCC(CC1CCC3C2CCC4(C3CCC4=O)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Androsterone
Nota nome 97%
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 633
Condizione di rotazione specifica + 96.00 (20.00°C c=1,C2H5OH)
Rotazione specifica +90° to +98° (20°C, 589nm) (c=0.7, ethanol)
Peso formulazione 290.44
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Crystals or Powder