Learn More
Androsterone, Mikromol™
Codice prodotto. 17901256
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
Codice prodotto. 17901256
Marca: Mikromol MM0323.160025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Androsterone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Androsterone
CAS 53-41-8
Nomi componenti o analita Androsterone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C19 H30 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Androsterone (8CI), 3-Epihydroxyetioallocholan-17-one, Androkinin, Androtin, Atromide ICI, NSC 9898, U 60366, 3alpha-Hydroxy-17-androstanone, 3alpha-Hydroxy-5alpha-androstan-17-one, 3alpha-Hydroxy-5alpha-androstane-17-one, 3alpha-Hydroxyetioallocholan-17-one, 5alpha-Androstan-17-one-3alpha-ol, 5alpha-Androstan-3alpha-ol-17-one, 5alpha-Androstane-3alpha-ol-17-one, 5alpha-Androsterone, Androstan-17-one, 3-hydroxy-, (3alpha,5alpha)-
InChI Formula InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O
IUPAC Name (3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molecular Weight (g/mol) 290.44
Quantità 25 mg
Peso formulazione 290.2246 g/mol