Learn More
Androsterone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Androsterone |
| CAS | 53-41-8 |
| Formula molecolare | C19 H30 O2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Androsterone (8CI), (3α,5α)-3-Hydroxyandrostan-17-one, 3-Epihydroxyetioallocholan-17-one, 3α-Hydroxy-17-androstanone, 3α-Hydroxy-5α-androstan-17-one, 3α-Hydroxy-5α-androstane-17-one, 3α-Hydroxyetioallocholan-17-one, 5α-Androstan-17-one-3α-ol, 5α-Androstan-3α-ol-17-one, 5α-Androstane-3α-ol-17-one, 5α-Androsterone, Androkinin, Androtin, Atromide ICI, NSC 9898, U 60366 |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O |
| IUPAC Name | (3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 290.44 |
| Peso formulazione | 290.2246 |