Learn More
Anemarrhenasaponin I, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481738
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481738 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16481738 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN4213
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
MedChemExpress Anemarrhenasaponin I, a traditional Chinese medicine, shows remarkable inhibiting effect on platelet aggregation.
Anemarrhenasaponin I, a traditional Chinese medicine, shows remarkable inhibiting effect on platelet aggregation.
Specifica
Materiale o nome chimico Anemarrhenasaponin I
CAS 163047-21-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C39H66O14
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (65.88 mM)
SMILES C[C@@]12[C@]([C@@H](O)[C@@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](C(CCC(C)C)(O)O3)C)([H])[C@@]4([H])[C@]([C@@]5([C@](C[C@@H](O[C@@]6([H])[C@@H]([C@H]([C@@H](O)[C@@H](CO)O6)O)O[C@]7([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)CO)CC5)([H])CC4)C)([H])CC1
Molecular Weight (g/mol) 758.93
Peso formulazione 758.93
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only