Learn More
Anemarsaponin E, MedChemExpress
Codice prodotto. 16461518
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16461518 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16461518 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0813
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
MedChemExpress Anemarsaponin E is extracted from Anemarrhena asphodeloides Bunge and has anti-inflammatory activity.
Anemarsaponin E is extracted from Anemarrhena asphodeloides Bunge and has anti-inflammatory activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Anemarsaponin E
CAS 136565-73-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C46H78O19
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (106.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]3(OC)CC[C@H](C)CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO)([H])C[C@@]1([H])[C@@](CC[C@@]5([H])[C@@]6(CC[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]8O)O)([H])O[C@@H]8CO)C5)C)([H])[C@]6([H])CC2
Molecular Weight (g/mol) 935.1
Peso formulazione 935.1
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only