Learn More
Berthold Technologies Anesthesia Unit for NightOWL LB 983
Codice prodotto. 31908717 Sfoglia Tutto Berthold Technologies Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
31908717 Black Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31908717 Fornitore Berthold Technologies N. del fornitore 41930
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Required to keep mice immobile and allow imaging of living animals in the NightOWL II.
  • Complete with nozzle part and tray for up to 5 mice.
  • Additional trays can be purchased separately.
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Animal Inhalant Anesthesia
Da utilizzare con (apparecchiatura) NightOWL II
Tensione 230 V
Certifications CE
Animale Mouse
Tipo Anesthesia Machine
Colore Black