missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Angiomotin like 1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiSpecifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Research Category | Cardiovascular Biology, Cytoskeleton Markers |
| Bersaglio | Angiomotin like 1 |
| Sinonimo | angiomotin like 1, angiomotin-like protein 1, JEAP, junction-enriched and associated protein |
| Simbolo del gene | AMOTL1 |
Titolo del prodotto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?