Learn More
Novus Biologicals™ Angiomotin like 1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18562990 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18562990 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18562990 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00154810T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-10-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Research Category Cardiovascular Biology, Cytoskeleton Markers
Bersaglio Angiomotin like 1
Sinonimo angiomotin like 1, angiomotin-like protein 1, JEAP, junction-enriched and associated protein
Simbolo del gene AMOTL1
Titolo del prodotto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.