Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Angled Three-Neck Round-Bottom Flasks
Codice prodotto. 12560207
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
2000 mL
250 mL
Descrizione:
Center neck- NS 24/29, Side necks - NS 19/26
Center neck- NS 29/32, Side necks - NS 29/32
Center neck- NS 45/40, Side necks - NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Descrizione unitSize
12560207 250 mL Center neck- NS 24/29, Side necks - NS 19/26 Pezzo
10200931 2000 mL Center neck- NS 29/32, Side necks - NS 29/32 Pezzo
10458402 10,000 mL Center neck- NS 45/40, Side necks - NS 29/32 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12560207 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 03313249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.00€
    53.49€ / pezzi 1
    Risparmia 15.51€
    22% Sconto
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Three-neck distillation flasks with two angled side necks (20°)
  • Acc. to DIN 12394 and in addition to DIN standard
  • With two angled side necks (20°)
  • With conical ground joints
  • With inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Descrizione Center neck- NS 24/29, Side necks - NS 19/26
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Stile collo Three-necks with two angled side necks
N. per confezione 1
Product Type Distillation Flask
Diametro (sistema metrico) esterno 85 mm