Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Angled Two-Neck Round-Bottom Flask
Codice prodotto. 10788831
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
1000 mL
Descrizione:
Center neck - NS 24/29, Side Neck - NS 14/23
Center neck - NS 29/32, Side Neck - NS 14/23
Center neck - NS 29/32, Side Neck - NS 19/26
Center neck - NS 29/32, Side Neck - NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Descrizione Dimensione della confezione
10788831 1000 mL Center neck - NS 29/32, Side Neck - NS 14/23 Pezzo
10000311 100 mL Center neck - NS 29/32, Side Neck - NS 29/32 Pezzo
10070221 500 mL Center neck - NS 24/29, Side Neck - NS 14/23 Pezzo
10284571 1000 mL Center neck - NS 29/32, Side Neck - NS 19/26 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10788831 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 03214170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.00€
    50.19€ / pezzi 1
    Risparmia 4.81€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 15-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Distillation flasks with angled side neck (20°)
  • Distillation flasks acc. to DIN 12394 and in addition to DIN standard
  • With NS
  • With angled side neck (20°)
  • With inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Descrizione Center neck - NS 29/32, Side Neck - NS 14/23
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
N. per confezione 1
Diametro (sistema metrico) esterno 131 mm