missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Vannas Angled Up Tip Micro Scissor

Codice prodotto. 10782527
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
85 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10782527 85 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10782527 Fornitore B Braun™ N. del fornitore OC500R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00€
    408.95€ / pezzi 1
    Risparmia 33.05€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

B Braun™ Vannas Angled Up Tip Micro Scissor are small, slender spring-open sicissors designed for intraocular maneuvers.

  • Suitable for iris and deeper, more delicate structures
  • Spring type with flat handles
  • Two wings used for operation
  • One sharp and one blunt blade
  • Upward angle design

Specifica

Product Type Scissor, Micro
Quantità 1 Pack
Stile punta Vannas upward
Lunghezza (sistema metrico) 85 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.