Description
- For use with NDA 701 and 702
Specifications
Specifications
| Tipo | Anhydrone |
| Capacità campione | 454 g |
| Da utilizzare con | Dumas Nitrogen Analyzer |
| Peso (sistema metrico) | 0.454 kg |
Safety and Handling
Product Identifier
- Magnesium perchlorate
- Pericolo
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: magnesium perchlorate