Learn More
ANHYDRONE™, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15340302 Sfoglia Tutto Avantor Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15340302 500 g Amber Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15340302 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 082801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifica
Materiale o nome chimico ANHYDRONE™
Nota nome For Drying
CAS 10034-81-8
Quantità 500 g
Formula molecolare Cl2MgO8
Sinonimo anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
InChI Key MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
IUPAC Name magnesium;diperchlorate
Molecular Weight (g/mol) 223.197
PubChem CID 24840
Peso formulazione 223.21
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Imballaggio Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 2.60kg