Descrizione
Anhydrotetracycline is a derivative of tetracycline and an efficient inducer of the tetracycline promoter present in E. coli expression vectors pASK-IBA and pASG-IBA. It does not exhibit antibiotic activity within our recommended concentrations.
Specifica
Specifica
| CAS | 1665-56-1 |
| Colore | Giallo |
| Formula molecolare | C22H22N2O7 |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | anhydrotetracycline, 5 A,6-anhydrotetracycline, 4 s-anhydrotetracycline, cxcveerymjzmmm-docrcchosa-n, 4 s,4 AS,12 AS-4-dimethylamino-3,10,11,12 A-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-1,4,4 A,5,12,12 A-hexahydrotetracene-2-carboxamide |
| Informazioni di solubilità | In acqua 1:200 m/v |
| InChI Key | JGRMImmCZBOWCW-LCGGBVFXSA-N |
| Molecular Weight (g/mol) | 426.43 |
| PubChem CID | 54675758 |
| Forma fisica | Solid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Anhydrotetracycline
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- P264-Lavare accuratamente mani dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.